E0532
Monoclonal Anti-Epidermal Growth Factor Receptor antibody produced in mouse
clone 102618, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-EGFR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
102618, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Monoclonal anti-EGF Receptor detects human EGF receptor. This antibody shows no cross-reactivity with recombinant mouse EGF R, recombinant human ErbB2, recombinant mouse ErbB2, recombinant human ErbB3, or recombinant human ErbB4.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?