C7170
Chitin from shrimp shells
practical grade, powder
Sinônimo(s):
Poly-(1→4)-β-N-acetyl-D-glucosamine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
shrimp (Pandalus borealis)
Nível de qualidade
grau
practical grade
forma
powder
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@H](O)O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5?,6?,7?,8-/m1/s1
chave InChI
OVRNDRQMDRJTHS-WTZNIHQSSA-N
Aplicação
Qualidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3