D6566
Dihydrofolate Reductase human
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥1 units/mg protein
Sinônimo(s):
DHFR, Tetrahydrofolate NADP+ oxidoreductase
Selecione um tamanho
R$ 3.461,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.461,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
solution
atividade específica
≥1 units/mg protein
peso molecular
25 kDa
concentração
0.02-0.06 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DHFR(1719)
Descrição geral
Aplicação
- to investigate the stable expression of green fluorescent protein and the targeted disruption of thioredoxin peroxidase-1 gene in Babesia bovis
- to study the structural analysis of human dihydrofolate reductase as a binary complex
- to study its in vitro kinetic assay for the enzyme inhibition study[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
NADPH 0.16 mM
7,8-dihydrofolate 0.03 mM
8-methylpterin 0.13 mM
Ki7
Folate 2.6x10-5 mM
Methotrexate 6.1-9x10-9
Definição da unidade
forma física
substrato
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.