E1894
EPPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
Triethanolamine hydrochloric acid salt, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
faixa de pH útil
7.3-8.7
pKa
8
pf
237-239 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.1%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
chave InChI
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- The BioXtra product line ensures T15 high-quality products for consistent results.
- A high assay of ≥99.5% guarantees the purity of the product.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)