E1157
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor/Erb B1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-EGFR, Anti-ERBB, Anti-HER1, Anti-PIG61
Selecione um tamanho
R$ 6.019,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.019,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: 0.4 μg/mL
flow cytometry: 25 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 1 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?