Documentos Principais
D7505
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridyl
99% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Beilstein:
113089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
99% (GC)
p.e.
273 °C (lit.)
pf
70-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
chave InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metalloprotease inhibitor, high-affinity chelator of iron; may inhibit Fe2+ containing enzymes at 10−8 M.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
267.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
131 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christopher L Nobles et al.
Journal of microbiological methods, 118, 7-17 (2015-08-09)
Bacterial pathogens acquire host iron to power cellular processes and replication. Heme, an iron-containing cofactor bound to hemoglobin, is scavenged by bacterial proteins to attain iron. Methods to measure intracellular heme are laborious, involve complex chemistry, or require radioactivity. Such