245739
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
99%
Sinônimo(s):
2,2′-Bi(γ-picoline), 4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
169-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
chave InChI
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?