Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
T9531
Sigma-Aldrich
D-(+)-Trealose
≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Sinônimo(s):
Trealose di-hidratada, α,α-Trealose, α-D-glicopiranosil-α-D-glicopiranosídeo
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
378.33
Beilstein:
5322018
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
técnica(s)
HPLC: suitable
PCR: suitable
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
Impurezas
≤5.0% EtOH
<20 ppm Trace metals
cor
white
pf
97-99  °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
chave InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrição geral
A trealose, também conhecida como micose ou tremalose, é um dissacarídeo não redutor de glicose comumente encontrado em fungos, bactérias e invertebrados. Sua presença nesses organismos destaca sua importância em vários processos biológicos e possíveis aplicações em pesquisas bioquímicas e estudos de cultura de células.
Aplicação
O D-(+)-Trealose di-hidratado foi usado:
  • como um fator de transcrição EB (TFEB) para estudar seus efeitos em um sistema autofágico-lisossômico em macrófagos alveolares de silicose humana[1]
  • como excipiente estabilizador em formulações de proteínas secas por pulverização[2]
  • como crioprotetor para estudar seus efeitos em suspensões de células testiculares de camundongo[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A D-(+)-Trealose apresenta atividades antidessecante e criopreservadoras.[4] Atua como osmólito, protetor contra o estresse e ajuda no armazenamento e transporte de carbono.[5] A trealose está envolvida nos setores alimentício, cosmético e farmacêutico.[6] Ela desempenha um papel fundamental na sobrevivência de determinados insetos e plantas conhecidos como anidrobiotas em ambientes adversos, como altas taxas de desidratação.[7]
Qualidade
Teor iônico do metal reduzido.
Nota de preparo
Preparado por cromatografia de troca iônica.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de polissacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf