D6679
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid sodium salt monohydrate
suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3.Na.H2O/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12;;/h1-3H,4H2,(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
LNSAEWXPCBLGDX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves