Documentos Principais
15375
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-S-tert-butylmercapto-L-cysteine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSSCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
309.45
Beilstein:
1982924
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
117-119 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
chave InChI
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)