B3408
6-Benzilaminopurina
suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
6-BAP, BA, N6-benziladenina
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
chave InChI
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- para induzir a germinação em materiais vegetais
- em meio de germinação de sementes para cultivo de sementes
- para modificar meios Murashige e Skoog (MS) para iniciação de ramos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.