K3378
Kinetin
suitable for plant cell culture, BioReagent, amorphous powder
Sinônimo(s):
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC and HPLC)
forma
amorphous powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
off-white
pf
264-270 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
chave InChI
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.