D5887
Deuterium chloride solution
20% in D2O
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Fórmula linear:
DCl
Número CAS:
Peso molecular:
37.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
pureza isotópica
100 atom % D
concentração
20% in D2O
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)