D5439
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthoquinone
≥99%, solid
Sinônimo(s):
DMNQ
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(OC)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-11-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(14)12(11)16-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
ZEGDFCCYTFPECB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)