H46805
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
≥96.5% purity, powder
Sinônimo(s):
Lawsone, Natural Orange 6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
faint yellow to dark yellow, and Faint Orange to Dark Orange
pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
λmax
452 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
chave InChI
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?