D2429
DMEM - low glucose
With sodium pyruvate, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable fore cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - baixo teor de glicose, 10 ×, With 1000 mg/L glucose (1x), without L-glutamine, sodium bicarbonate, and folic acid, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
concentração
10 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
glucose: low
L-glutamine: no
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- during organoid embedding for neutralizing thawed collagen I
- to culture melanoma cancer cell lines
- to store the cancer tissue samples
- as a differentiation culture medium for C2C12 cells
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?