D0180
Monoclonal Anti-DOPA Decarboxylase (DDC) antibody produced in mouse
clone DDC-109, ascites fluid
Selecione um tamanho
R$ 3.685,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.685,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DDC-109, monoclonal
peso molecular
antigen ~50 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rabbit, sheep, guinea pig, monkey, rat, human, bovine, canine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using bovine brain extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDC(1644)
rat ... Ddc(24311)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?