N3628
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl alpha-L-fucopyranoside
Selecione um tamanho
R$ 1.071,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.071,00
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
acetone: 4 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-7-10(15)11(16)12(17)13(21-7)20-6-8-2-4-9(5-3-8)14(18)19/h2-5,7,10-13,15-17H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+/m0/s1
chave InChI
DCCILTHSDFBSCK-RCGNDRPLSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?