Documentos Principais
M2378
Sigma-Aldrich
Mucina
Type II
Sinônimo(s):
MUC
Selecione um tamanho
100 G
R$ 1.904,00
500 G
R$ 7.535,00
R$ 1.904,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 1.904,00
500 G
R$ 7.535,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
R$ 1.904,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
Porcine stomach
tipo
Type II
Formulário
powder
composição
bound sialic acid, ≤1.2%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
1 M NaOH: soluble 20 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Descrição geral
As mucinas ou glicoproteínas do muco são os principais componentes macromoleculares do muco de mamíferos.[1] Ela também foi usada em um estudo para avaliar esfregaços de escarro concentrados por citocentrifugação para detecção de bacilos álcool-ácido resistentes.[2]
Em sua maior parte, a mucina consiste em unidades de carboidrato, essenciais para a arquitetura e a conformação estrutural.[3] O monômero da mucina tem 640 kDa, e a proteína contribui para apenas 20% do peso molecular. O componente carboidrato se liga às cadeias laterais de treonina e serina.[4] As mucinas são divididas em mucinas secretadas e transmembrana.[5]
Aplicação
A mucina do estômago porcino foi usada em estudos sobre o sítio de ligação da aglutinina específica para galactose PA-IL de Pseudomonas aeruginosa.[6]
A mucina do estômago porcino foi usada:
  • para geração de curva padrão para quantificar a mucina-2 gerada durante a inflamação da mucosa em camundongos[7]
  • como componente de soluções de líquido digestivo em modelos de digestão humana in vitro[8]
  • como componente de fluido salivar simulado[9]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A mucina tem uma ampla variedade de aplicações farmacológicas para entrega de fármacos.[3] A mucina tem um papel protetor na inflamação. A desregulação da síntese de mucina contribui para a tumorigênese e inflamação crônica.[5]
O muco forma uma capa protetora em todas as superfícies epiteliais. O principal componente estrutural do muco são as mucinas formadoras de gel. A camada de muco que cobre o epitélio intestinal tem a mucina MUC2 como molécula central. A MUC2 é produzida pelas células caliciformes.[10]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enhancement of the solubility, stability and bioaccessibility of quercetin using protein-based excipient emulsions
Chen X, et al.
Food Research International, 114, 30-37 (2018)
Mucins in cancer: function, prognosis and therapy
Kufe DW
Nature Reviews. Cancer, 9(12), 874-874 (2009)
An optimized purification process for porcine gastric mucin with preservation of its native functional properties
Schomig VJ, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(50), 44932-44943 (2016)
Structural investigation of porcine stomach mucin by X-ray fiber diffraction and homology modeling
Veluraja K, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 406(4), 570-573 (2011)
Genetic mouse models with intestinal-specific tight junction deletion resemble an ulcerative colitis phenotype
Stremmel W, et al.
Journal of Crohn's & Colitis, 11(10), 1247-1257 (2017)
Artigos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What is the best way to sterilise the product without destroying the structure?
    1 answer
    1. The structural integrity of this product has not been evaluated post-sterilization. A general procedure for sterilizing mucin has been published as follows:
      1. Place dry powdered mucin in a flask.
      2. Cover the mucin with 95% ethanol.
      3. Heat the covered mucin at 70 °C for 24 hours.
      4. Evaporate the alcohol to recover the mucin.
      This information is taken from Yeung, A.T.Y. et al., MBio, 3(3), e00073-12 (2012).
      In addition, this product is described as soluble in 1 M NaOH: soluble 20 mg/mL:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m2378
      This Millex syringe filter should be chemically compatible to filter sterilize that solution (this product is intended for a volume range ~ 10 – 100 ml solution):
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/slgvr33rs
      See user guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/409/570/pr05510w-ms.pdf
      Helpful?
  2. How does this differ from human mucin?
    1 answer
    1. This product has not been tested in comparison to human-source mucin.
      It may be helpful to read through the following publication:
      https://www.nature.com/articles/s41598-020-77129-4
      Helpful?
  3. I saw that this product is made by peptide degradation. by that way, can it harvest transmembrane mucins? I wonder this product contains transmembrane mucin too, especially MUC1.
    1 answer
    1. This product is a very crude preparation of mucin obtained by digestion of hog stomach with pepsin, followed by precipitation of the mucin with alcohol. The crude mucin is collected by filtration and dried. It is a mixture of glycoproteins. Transmembrane mucins tend to be heavily glycosylated and are more resistant to digestion however, conditions such as pH, temperature, and activity of the enzyme may lead to degradation. Further characterization of the mucins present in the final product is not performed.
      Helpful?
  4. What is the molecular weight of Product M2378, Mucin from porcine stomach?
    1 answer
    1. This product is a crude mixture of glycoproteins. The sugar and amino acid composition of the mucin has not been determined.
      Helpful?
  5. How can I solubilize Product M2378, Mucin from porcine stomach?
    1 answer
    1. This crude mucin may not be readily soluble in solution. At 20 mg/mL in 1 M sodium hydroxide, turbid suspensions are observed. To try to increase the solubility, one might try further dilution and sonication, but we have not tried this in our labs.
      Helpful?
  6. What are the differences between Mucin from porcine stomach Products M2378 and M1778?
    1 answer
    1. Product No. M2378 is a crude mucin preparation. Product No. M1778 is a partially purified powder prepared according to the method described in Glenister, D.A. and Salmon. K. Microbial Ecol. in Health & Disease 1, 31, (1988). The amount of bound sialic acids are also different. Please refer to the specification sheets on our website.
      Helpful?
  7. What does the "Type" designation in Mucin from porcine stomach mean?
    1 answer
    1. The type designation does not have any particular biological significance.  It is used to emphasize differences in the listings of this product.
      Helpful?
  8. Is Product M2378, Mucin from porcine stomach, a purified preparation of mucin?
    1 answer
    1. No. This product is a crude preparation of mucin; it is a mixture of glycoproteins.  It is obtained by digestion of hog stomach with pepsin, followed by precipitation and other steps.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.