BR781411
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Sinônimo(s):
PCR, PCR Plates, Plates
Selecione um tamanho
R$ 1.178,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.178,00
Produtos recomendados
Materiais
colorless wells
polypropylene
descrição
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Características
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible, clear
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781411
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
24 well
tamanho do poço
0.2 mL
volume de trabalho
200 μm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Fits all common thermal cycler
- Raised well edges protect against cross-contamination
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)