Documentos Principais
CLS3340
Corning® 96 Well CellBIND® Microplates
flat bottom clear, black polystyrene, sterile, lid
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, 96 well tissue culture treated plate
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 3.530,00
R$ 3.530,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 3.530,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais:
black plate
black polystyrene
flat bottom clear
flat bottom wells
polystyrene plate
round wells
tamanho:
96 wells
área da superfície:
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
volume do poço:
360 μL
volume de trabalho do poço:
75-200 μL
R$ 3.530,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Materiais
black plate
black polystyrene
flat bottom clear
flat bottom wells
polystyrene plate
round wells
esterilidade
sterile
sterile
Características
lid
lid
skirt
plate format: 96 well standard
embalagem
pack of 5
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3340
tamanho
96 wells
área da superfície
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
black
tipo de ligação
CellBIND® surface
Descrição geral
  • Flat bottoms with 360 μL total volume
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL
  • CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
  • Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Individual alphanumeric codes for well identification
Informações legais
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)