Documentos Principais
CLS3011
Corning® cell scrapers
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
Sinônimo(s):
cell lifter, cell scraper
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
sterile
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 3011
lâmina C
3.0 cm
alça C
39 cm
Descrição geral
Useful for the mechanical harvesting of cells
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Designed for use in 25 and 75 cm² flasks
  • Individually wrapped
  • Sterilized by γ-radiation and certified nonpyrogenic
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)