CLS3010
Corning® cell scrapers
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile, case of 100
Sinônimo(s):
cell lifter, cell scraper
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 3010
lâmina C
1.8 cm
alça C
25 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
- Designed for use in 25 and 75 cm² flasks
- Individually wrapped
- Sterilized by γ-radiation and certified nonpyrogenic
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)