Documentos Principais
CLS3008
Corning® cell lifter
blade L 19 mm, handle L 180 mm, sterile, case of 100
Sinônimo(s):
cell scrapers
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 3008
lâmina C
19 mm
alça C
180 mm
adequação
suitable for (harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability)
Descrição geral
  • Used for scraping cells from dishes and plates
  • Ideal tool for harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability
  • One piece design for better control
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Individually wrapped
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)