Documentos Principais
47266
Supelco
Sugar Alcohol Kit
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12164500
Número E:
E965
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 kit
concentração
(individually packaged in quantities indicated)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Sugar Alcohol Kit contains individually packaged standards in the quantities listed. The sugar alcohols are prepared, tested, and individually packaged using rigorous manufacturing procedures.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • D-(+)Arabitol 500 mg
  • Dulcitol (Galactitol) 500 mg
  • iso-Erythritol 500 mg
  • Glycerol 500 mg
  • Maltitol 500 mg
  • D-Mannitol 500 mg
  • Ribitol (Adonitol) 500 mg
  • D-Sorbitol 500 mg
  • Xylitol 500 mg
Ver tudo (9)
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
D-(+)-Arabitol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
A3381
D-(+)-Arabitol
Erythritol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000177
Erythritol