Documentos Principais
C9393
Sigma-Aldrich
Cloxacilina
β-lactamase-resistant antibiotic
Sinônimo(s):
Cloxacillin, Sodium cloxacillin monohydrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 731,00
5 G
R$ 2.615,00
R$ 731,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 731,00
5 G
R$ 2.615,00
About This Item
Fórmula linear:
C19H17ClN3O5SNa · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
475.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102829
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
R$ 731,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or crystals
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18ClN3O5S.Na.H2O/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
chave InChI
KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
Descrição geral
Estrutura química: ß-lactâmico
Aplicação
A cloxacilina é eficaz contra infecções causadas por estafilococos resistentes à penicilina G.[1] Foi usada em estudos de agentes antibacterianos tópicos para tratar ferimentos causados por queimaduras e esmagamentos.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A cloxacilina é um antibiótico semissintético e um derivado clorado da oxacilina. Ela inibe o último estágio da síntese da parede celular bacteriana, ligando-se às proteínas de ligação à penicilina (PBP), resultando em lise celular. A lise celular é mediada pelas enzimas autolíticas da parede celular bacteriana. A cloxacilina é frequentemente usada como inibidor da AmpC β-lactamase em combinação com antibióticos β-lactâmicos.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A New Antibacterial Agent: Sodium Cloxacillin Monohydrate (Tegopen)
Journal of the American Medical Association, 195, 569-570 (1966)
M C Verdier et al.
Journal of chemotherapy (Florence, Italy), 23(5), 277-281 (2011-10-19)
The aim of the present retrospective observational clinical study was to assess the interindividual pharmacokinetic variability of plasma concentrations of amoxicillin or cloxacillin administered in high doses intravenously in critically ill patients, related to renal function or administration method.Four hundred
Atypical presentation of joint infection by an unusual organism.
S P Roy et al.
Journal of postgraduate medicine, 57(4), 338-339 (2011-11-29)
Ai Lee Lim et al.
The Medical journal of Malaysia, 67(3), 340-341 (2012-10-23)
Lemierre syndrome is an uncommon disease which commonly arise from acute bacterial oropharyngeal infection. This disease was first described in 1900 by Courmont and Cade Lemierre. It is commonly caused by Fusobacterium necrophorum. Lemierre syndrome has been reported to be
Septic arthritis due to Fusobacterium nucleatum in an immunocompetent patient.
Carmen Carrasco Cubero et al.
Reumatologia clinica, 8(2), 98-99 (2011-11-18)
Questions
  1. In cosa può essere solubilizzata e a quale concentrazione massima?
    1 answer
    1. This material is soluble in water at 50 mg/mL.