C8180
Cholera Toxin A Subunit from Vibrio cholerae
lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
composição
Protein, ~5% Lowry
disponibilidade
not available in Japan
Impurezas
≤0.5% Cholera toxin B subunit (SDS-PAGE)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?