Documentos Principais
796-0477
HPLC Analysis of Cytochrome c Species Variants on Discovery® BIO PolyMA-SCX (Ion Exchange)
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM Bis-Tris HCl, pH 7.0; [B] 20 mM Bis-Tris HCl, 0.5M NaCl, pH 7.0; 24 to 69% B in 20 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μg each variant
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Nota de análise
This Figure shows the separation of three cytochrome c variants on Discovery BIO PolyMA-SCX. Note the difference in elution order compared to the reversed-phase separation on Discovery BIO Wide Pore C18 shown in product G001581.
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)