C124
β-CFT naphthalenedisulfonate monohydrate
solid
Sinônimo(s):
(−)-2-β-Carbomethoxy-3-β-(4-fluorophenyl)tropane 1,5-naphthalenedisulfonate monohydrate, WIN 35,428 naphthalenedisulfonate monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D −62.5°, c = 1.0 in H2O(lit.)
controle de medicamentos
USDEA Schedule II
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H]3C4CCC(C[C@@H]3c5ccc(F)cc5)N4C
InChI
1S/C16H20FNO2.C10H8O6S2.H2O/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3;1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1H2/t12-,13+,14+,15-;;/m0../s1
chave InChI
XSJPWVYASBDEJI-YEVYTSHMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges