Documentos
1.07298
Supelco
Hydrogen peroxide solution
30%, Suprapur®
Sinônimo(s):
Peróxido de hidrogênio, Perhydrol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
NACRES:
NB.21
product name
Peróxido de hidrogênio 30%, Suprapur®
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
pressão de vapor
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
forma
liquid
concentração
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pb
107 °C/1013 hPa
pf
-26 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Capacidades versáteis de reconhecimento de integração de nanozima de bacteriófago decorada por nanopartículas de platina, bateriólise e catálise para a detecção no local de vitalidade de cepas patogênicas alimentares com base no bioensaio de bioluminescência/pressão Dual-Mode: Este estudo inovador utiliza peróxido de hidrogênio a 30% como um componente crítico no desenvolvimento de uma nanozima de fago. Esta aplicação é fundamental para a rápida detecção no local de bactérias patogênicas em testes de segurança alimentar, demonstrando o papel do peróxido de hidrogênio no aprimoramento do monitoramento da saúde pública (You et al., 2024).
  • Análises fisiológicas, transcriptômicas e metabolômicas integradas fornecem informações sobre a desintoxicação por cádmio mediada por fósforo nas raízes de Salix caprea: Neste estudo de ciência ambiental, o peróxido de hidrogênio é usado para estudar respostas de estresse em plantas, oferecendo um entendimento abrangente de sua utilidade na pesquisa da fisiologia vegetal e implicações potenciais para melhorar as tecnologias de fitorremediação (Li et al., 2024).
Ligação
Substitui: 7298-2; 7298-4; 7298
Nota de análise
Teor (manganométrico): ≥ 30,0%
Ácido livre (como H₂SO₄): ≤ 30 ppm
Nitrogênio (N) total: ≤ 3 ppm
Cloreto (Cl): ≤ 300 ppb
Nitrato (NO₃): ≤ 500 ppb
Fosfato (PO₄): ≤ 100 ppb
Sulfato (SO₄): ≤ 100 ppb
Ag (prata): ≤ 0,5 ppb
Al (alumínio): ≤ 1,0 ppb
As (arsênico): ≤ 1,0 ppb
Au (ouro): ≤ 0,5 ppb
B (boro): ≤ 0,5 ppb
Ba (bário): ≤ 0,5 ppb
Be (berílio): ≤ 0,5 ppb
Bi (bismuto): ≤ 0,5 ppb
Ca (cálcio): ≤ 5 ppb
Cd (cádmio): ≤ 0,5 ppb
Co (cobalto): ≤ 0,5 ppb
Cr (crômio): ≤ 0,5 ppb
Cu (cobre): ≤ 0,5 ppb
Fe (ferro): ≤ 1,0 ppb
Ga (gálio): ≤ 0,5 ppb
Ge (germânio): ≤ 0,5 ppb
Hg (mercúrio): ≤ 1 ppb
In (índio): ≤ 0,5 ppb
K (potássio): ≤ 1,0 ppb
Li (lítio): ≤ 0,5 ppb
Mg (magnésio): ≤ 1,0 ppb
Mn (manganês): ≤ 0,5 ppb
Mo (molibdênio): ≤ 0,5 ppb
Na (sódio): ≤ 1,0 ppb
Ni (níquel): ≤ 0,5 ppb
Pb (chumbo): ≤ 0,5 ppb
Pd (paládio): ≤ 0,5 ppb
Pt (platina): ≤ 0,5 ppb
Sb (antimônio): ≤ 0,5 ppb
Sn (estanho): ≤ 0,5 ppb
Sr (estrôncio): ≤ 0,5 ppb
Ti (titânio): ≤ 1 ppb
Tl (tálio): ≤ 0,5 ppb
V (vanádio): ≤ 0,5 ppb
Zn (zinco): ≤ 1,0 ppb
Zr (zircônio): ≤ 0,5 ppb
Os valores reais da análise estão sujeitos a variações
inevitáveis dos sistemas nesta faixa de concentração.
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tuğba Ekiz Yılmaz et al.
Acta histochemica, 122(2), 151470-151470 (2019-12-10)
Cyclophosphamide (CYP) is one of the alkylating chemotherapeutic agents and its adverse effects on folliculogenesis in the ovary are well-known due to the previous scientific research on this topic. Magnesium has various effects in organisms, including catalytic functions on the
Artigos
Analysis of heavy metals and metals in cannabis and hemp containing personal care products and cosmetics include sample preparation by grinding, preparation of calibration solutions for a standard addition approach, a microwave digestion protocol and subsequent ICP-MS analysis.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.