C0278
Chloroperoxidase from Caldariomyces fumago
buffered aqueous suspension, ≥3,000 units/mL
Sinônimo(s):
Chloride Peroxidase, Chloride:hydrogen-peroxide oxidoreductase
Selecione um tamanho
R$ 3.526,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.526,00
Produtos recomendados
Formulário
buffered aqueous suspension
peso molecular
42 kDa
concentração
≥3,000 units/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)