Documentos Principais
B0274
Sigma-Aldrich
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
tablet
Sinônimo(s):
BCIP®, X-fosfato
Selecione um tamanho
10 TABS
R$ 3.027,00
25 TABS
R$ 6.280,00
R$ 3.027,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 TABS
R$ 3.027,00
25 TABS
R$ 6.280,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
R$ 3.027,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Formulário
tablet
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
chave InChI
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Especificidade
Substrate of choice for use with alkaline phosphatase in immunoblotting and, less commonly, in immunohistological staining procedures. High assay sensitivity is achieved via amplification when BCIP is used in conjunction with Nitro Blue Tetrazolium (NBT) Tablets (Catalog No. N5514). This substrate produces an insoluble end product that is blue-purple in color and can be observed visually.
Aplicação
Para a detecção colorimétrica de moléculas marcadas com fosfatase alcalina, 5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e nitroazul de tetrazólio (NBT) estão disponíveis. O sistema de substrato BCIP/NBT é versátil e é empregado em uma variedade de aplicações, incluindo northern, southern e western blot, hibridização in situ e imuno-histoquímica.
O BCIP é fornecido em duas formas de sal: o sal dissódico, que é solúvel em água, e a forma p-toluidina, que é solúvel em dimetilformamida. Essas formas de sal podem ser usadas para preparar uma solução-estoque que, em combinação com NBT e um tampão de reação, forma uma solução de substrato para fosfatase alcalina. Esse sistema de substratos, quando incubado com fosfatase alcalina, produz um produto NBT-diformazan insolúvel que é facilmente observável devido à sua cor roxa. Para maior praticidade, uma mistura de BCIP e NBT é fornecida na forma de comprimido facilmente dissolvível ou como líquido pronto para uso.
Para a detecção colorimétrica de moléculas marcadas com fosfatase alcalina.
Quantidade
Contains 25 mg substrate per tablet.
Substratos
Substrato histoquímico para fosfatase alcalina.
Informações legais
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Carolyn Byrne et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 289, 127-136 (2004-10-27)
The skin as a surface organ is uniquely accessible for whole embryo/fetal analyzes of developmental changes, such as gene induction, protein expression, formation of epidermal-derived appendages such as hair follicles, and formation of the protective barrier. Such analyses have emphasized
Audrey Fouchs et al.
Biology of the cell, 102(8), 447-456 (2010-04-10)
Activation of MAPKs (mitogen-activated protein kinases), in particular ERK1/2 (extracellular-signal-regulated kinase 1/2), has been reported to take place in a large variety of cell types after hypo-osmotic cell swelling. Depending on cell type, ERK1/2 phosphorylation can then serve or not
Substrates for cytochemical demonstration of enzyme activity. II. Some dihalo-3-indolyl phosphates and sulfates.
J P Horwitz et al.
Journal of medicinal chemistry, 9(3), 447-447 (1966-05-01)
Michael Alifrangis et al.
Malaria journal, 3, 16-16 (2004-06-15)
The aim of this study was to develop site-specific antibodies as a tool to capture Plasmodium falciparum-dihydrofolate reductase (Pf-DHFR) from blood samples from P. falciparum infected individuals in order to detect, in a sandwich ELISA, structural alterations due to point
Chunli Zhao et al.
Cell research, 17(1), 80-87 (2007-01-11)
Therapeutic cloning, whereby embryonic stem cells (ESCs) are derived from nuclear transfer (NT) embryos, may play a major role in the new era of regenerative medicine. In this study we established forty nuclear transfer-ESC (NT-ESC) lines that were derived from
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.