11170376001
Roche
Anti-Bromodeoxyuridine
from mouse IgG1 (clone: BMC9318)
Sinônimo(s):
anti-BrdU, antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BMC9318, monoclonal
Ensaio
90% (HPLC and SDS-PAGE)
Formulário
solution
embalagem
pkg of 50 μg (500 μl)
fabricante/nome comercial
Roche
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Especificações
No. of tests: 250 (Flow cytometry)
forma física
Nota de preparo
Working concentration of conjugate depends on application and substrate. Dilutions should be made in PBS (pH 7.4) containing 0.1% BSA to maintain stability of the antibody.
Nota de análise
No cross reaction to any endogenous thymidine or uridine.
Cross reactivity with 5-Br-UTP has not been tested but it is suggested that there is a good chance for reaction, because the only difference is an absent hydroxyl group on the ribose distal to the bromine substitution.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?