B2643
Biotinamidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
(+)-Biotinamidocaproate N-hydroxysuccinimidyl ester, N-(+)-Biotinyl-6-aminocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid NHS ester, N-Succinimidyl N-biotinyl-6-aminocaproate, Succinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication)
DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
chave InChI
UVGHPGOONBRLCX-NJSLBKSFSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3