Documentos Principais
1.12553
Sigma-Aldrich
Coomassie Brilliant blue R 250 (C.I. 42660)
for electrophoresis Trademark of Imperial Chemical Industries PLC
Sinônimo(s):
Coomassie Brilliant blue R 250 (C.I. 42660), protein stain
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H44N3NaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
825.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105305
Número do índice EC:
228-060-5
NACRES:
NC.01
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
protein staining: suitable
pH
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pf
174-180 °C
solubilidade
20 g/L
densidade volumétrica
250 kg/m3
εmax
≥300 at 554-563 nm at 0.025 g/L (pH 7.0)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)CN(CC)c2ccc(cc2)[C+](c5ccc(cc5)N(CC)Cc6cc(ccc6)[S](=O)(=O)[O-])c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)OCC
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30,46H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H-,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
chave InChI
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 554 - 563 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): ≥ 300
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for electrophoresis: passes test
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3