QBD10200
NHS-dPEG®4-biotin
Sinônimo(s):
(+)-Biotin-PEO4-NHS-propionate, NHS-PEO4-Biotin, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: linker
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C25H40N4O10S/c30-20(4-2-1-3-19-24-18(17-40-19)27-25(34)28-24)26-8-10-36-12-14-38-16-15-37-13-11-35-9-7-23(33)39-29-21(31)5-6-22(29)32/h18-19,24H,1-17H2,(H,26,30)(H2,27,28,34)/t18-,19-,24-/m0/s1
chave InChI
DTLVBHCSSNJCMJ-JXQFQVJHSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)