B20224
Collagenase - Elastase blend
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A, Clostridium histolyticum, Elastase, Pancreatopeptidase E, collagenase, collagenase blend, enzyme blend, tissue dissociation blend
Ensaio
(enzymatic)
forma
lyophilized powder
concentração
1 mg/mL (Collagenase)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.