B1814
BMP2, human
Carrier Free, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bone Morphogenetic Protein 2 human, Carrier Free, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
26 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
cor
white
solubilidade
water: soluble 0.100 mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BMP2(650)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)