AXYPCR32C
Corning® Axygen® 32 Well Polypropylene PCR Microplate
size 32 wells, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
Corning® Axygen® PCR Microplate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-32-C
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
200 μL
tamanho
32 wells
volume de trabalho
200 μL
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)