Documentos Principais
AV42491
Sigma-Aldrich
Anti-EPS8L1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-DRC3, Anti-EPS8-like 1, Anti-EPS8R1, Anti-FLJ20258, Anti-MGC23164, Anti-MGC4642, Anti-PP10566
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
66 kDa
reatividade de espécies
human, rat, horse, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPS8L1(54869)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human EPS8L1
Ações bioquímicas/fisiológicas
EPS8L1 a protein that is related to epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 (EPS8), a substrate for the epidermal growth factor receptor. The function of this protein is unknown.This gene encodes a protein that is related to epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 (EPS8), a substrate for the epidermal growth factor receptor. The function of this protein is unknown. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms exist.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QRDRSPAAETPPLQRRPSVRAVISTVERGAGRGRPQAKPIPEAEEAQRPE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yutaka Furutani et al.
Frontiers in synaptic neuroscience, 10, 27-27 (2018-08-28)
Dendritic filopodia are thin, long, and highly mobile protrusions functioning as spine precursors. By contrast with a wealth of knowledge on molecular profiles in spines, little is known about structural and functional proteins present in dendritic filopodia. To reveal the