T7576
Anti-TGN46 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC14722, Anti-TGN38 homolog, Anti-TGN48, Anti-TGN51, Anti-TGOLN2, Anti-TTGN2, Anti-Trans-Golgi network integral membrane protein 2 precursor, Anti-Trans-Golgi network protein TGN51, Anti-Trans-golgi network protein 2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 80-100 kDa
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using TGN46 from human HepG2 cell lysates.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A549 cells
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.5 μg/mL using extracts of human HEK-293T cells expressing recombinant human TGN46
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGOLN2(10618)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)