ABN1721M
Anti-TMEM100
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Transmembrane protein 100
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tmem100(67888)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TMEM100 in DRGs (Weng, H.J., et. al. (2015). Neuron. 85(4):833-46).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TMEM100 in DRG from cervical to lumbar levels (Weng, H.J., et. al. (2015). Neuron. 85(4):833-46).
Immunoprecipitation Analysis: representative lot detected TMEM100 in whole-cell DRG or CHO cells lysates (Weng, H.J., et. al. (2015). Neuron. 85(4):833-46).
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected TMEM100 in Dorsal root ganglion (DRG) of WT & TMEM100 CKO mice (Courtesy of Drs. Hao-Jui Weng and Xinzhong Dong at Johns Hopkins University).
Immunofluorescence Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected TMEM100 in Dorsal root ganglion (DRG) sections from Avil-Cre;Tmem100+/+ (Wild Type mice) and Avil-Cre;Tmem100fl/fl (Tmem100 CKO) mice (Courtesy of Drs. Hao-Jui Weng and Xinzhong Dong at Johns Hopkins University).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TMEM100 in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1