Documentos Principais
ADAPA43849-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round bottom
Características
for use with cap
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702724009 (EU)
Parâmetros
2,800 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
100 mm
Diâmetro
17.5 mm
compatibilidade
for use with 100 mL round bucket
Descrição geral
Adapter for use with 100 mL round buckets Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)