The diameter of the well is 11.1 mm and can accommodate a 1.5 mL tube and a 2.0 mL tube. This product can hold up to 96 tubes. The dimensions are 8.3 x 5.2 x 2.1 in (21 x 13.1 x 5.4 cm).
HS120243
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue Nylon
Características
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
embalagem
pack of 4 racks
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120243
técnica(s)
PCR: suitable
diâmetro do poço
11.1 mm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- made from reinforced nylon
- superior chemical and heat resistance
- handles provide easy and safe transportation
- stackable two formats available for smaller and larger requirements
- temperature range -40 to 140C
- autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Qual è il diametro dei pozzetti e quindi quello delle provette che possono alloggiare?
1 answer-