Documentos Principais
F14203
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 939,00
50 G
R$ 3.604,00
R$ 939,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 939,00
50 G
R$ 3.604,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4NHNH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
162.59
Beilstein:
3627721
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 939,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
chave InChI
FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)