CLS3991
Corning® 96 well NBS™ Microplate
flat bottom, black polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Selecione um tamanho
R$ 1.007,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.007,00
Produtos recomendados
Materiais
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
non-sterile
Características
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
embalagem
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
fabricante/nome comercial
Corning 3991
volume máximo
360 μL
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
volume de trabalho
200 μL
cor
black
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
NBS™ (non-binding surface)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)