A7534
Albumina sérica bovina
35% in saline, contains azide, aseptically filled
Sinônimo(s):
Albumina, Solução de BSA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Ensaio
33.0-37.4 protein basis (biuret)
Formulário
solution
purificado por
heat shock fractionation
contém
sodium azide as preservative
não contém
stabilizer
origem
USA origin
concentração
33.0-37.4 mg/mL Biuret
35% in saline
técnica(s)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)