Documentos Principais
A5304
Sigma-Aldrich
Agarose
Special High EEO
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
Selecione um tamanho
100 G
R$ 4.024,00
R$ 4.024,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 4.024,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.28
R$ 4.024,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
Impurezas
≤11% moisture content
cinzas
≤1.5%
turbidez
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.40
temperatura de transição
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
força do gel
≥700 g/cm2 (1% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.2%
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Adequação
Suitable for counterimmunoelectrophoresis and immunoelectrophoretic techniques with significant cathodal migration.
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Agarose Wide range, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarose
Agarose Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarose
Agarose For pulsed field electrophoresis running gel
Sigma-Aldrich
A2929
Agarose
Agarose Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarose
Agarose Type II-A, Medium EEO
Sigma-Aldrich
A9918
Agarose
Agarose Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarose
Agarose Ultra-low Gelling Temperature
Sigma-Aldrich
A5030
Agarose
Agarose for analytical nucleic acid electrophoresis
Millipore
1.01236
Agarose
Jean E Copper et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 208, 38-46 (2017-11-22)
In recognition of the importance of zebrafish as a model organism for studying human disease, we have created zebrafish content for a web-based reference atlas of microanatomy for comparing histology and histopathology between model systems and with humans (http://bio-atlas.psu.edu). Fixation
Marketa Kaucka et al.
eLife, 7 (2018-06-14)
Facial shape is the basis for facial recognition and categorization. Facial features reflect the underlying geometry of the skeletal structures. Here, we reveal that cartilaginous nasal capsule (corresponding to upper jaw and face) is shaped by signals generated by neural
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
Gianluca Vadalà et al.
Spine, 38(6), E319-E324 (2013-01-18)
Descriptive anatomical study on ovine and human cadaveric lumbar spinal segments. To describe the alternative transpedicular approach to deliver therapeutic agents into intervertebral disc (IVD). The present delivery approach of therapeutic agents (growth factors/cells/hydrogels) within the IVD is through injection