Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
A6877
Sigma-Aldrich
Agarose
Medium EEO, for molecular biology
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
algae (marine)
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
tipo
Type II
Formulário
powder
Impurezas
≤10% moisture content
EEO
0.16-0.19
temperatura de transição
congealing temperature 34.5-37.5 °C (1.5% gel)
força do gel
≥1000 g/cm2 (1.0% gel)
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible, possesses variable mechanical and diffusion properties.
Aplicação
Agarose has been used:
  • in gel electrophoresis
  • in the preparation of 2x agarose solution used along with 2x supplemented-MEM media as an overlay medium in plaque assay
  • in an immunodiffusion test for Paracoccidioidomycosis
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Agarose Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarose
Agarose Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarose
Agarose High EEO
Sigma-Aldrich
A9793
Agarose
Agarose Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarose
Millipore
Millipore
1.16801
Agarose
Agarose High Gelling Temperature
Sigma-Aldrich
A7174
Agarose
Production of Paracoccidioides brasiliensis exoantigens for immunodiffusion tests.
De Camargo Z, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 26(10), 2147-2151 (1988)
A 16S rRNA-based DNA probe and PCR method specific for Listeria ivanovii
Wang R, et al.
FEMS Microbiology Letters, 106(1), 85-92 (1993)
A new method of screening of the silkworm egg with multiprimer PCR
Meena R, et al.
Journal of Invertebrate Pathology, 82(3), 148-151 (2003)
Gregory Gegembauer et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2986-e2986 (2014-07-18)
Paracoccidioides lutzii is a new agent of paracoccidioidomycosis (PCM) and has its epicenter localized to the Central-West region of Brazil. Serological diagnosis of PCM caused by P. lutzii has not been established. This study aimed to develop new antigenic preparations
A feline kidney cell line-based plaque assay for feline calicivirus, a surrogate for Norwalk virus
Bidawid S, et al.
Journal of Virological Methods, 107(2), 163-167 (2003)