A9521
Anti-Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G-6-PDH) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
yeast
técnica(s)
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:15,000-1:30,000
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Yeast G-6-PDH is often used as a loading control in several immunoassays.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3